Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC8AEE

Bide Pharmatech

4-Chloropyridine-3-sulfonyl chloride

Synonym(e):

4-chloro-3-pyridinesulfonyl chloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCC8AEE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C5H3O2N1Cl2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.06
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC8AEE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C5H3Cl2NO2S/c6-4-1-2-8-3-5(4)11(7,9)10/h1-3H

Inchi Key

KCNWYJPUGJYMNO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen