Merck
BDPH9BCC8D4E
Bide Pharmatech
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Synonym(e):
6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5O1N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.59
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC8D4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-6-1-2-8-10-3-7(5-12)11(8)4-6/h1-5H
Inchi Key
FSRZPMAKLOSLMT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)