Fortfahren mit
BDPH9BCC8DA9
Bide Pharmatech
N-(4-Formylpyridin-3-yl)acetamide
Synonym(e):
N-(4-formyl-3-pyridinyl)acetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c1-6(12)10-8-4-9-3-2-7(8)5-11/h2-5H,1H3,(H,10,12)
Inchi Key
QXEFMYBPXJVIHG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to yellow brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(4-Formylpyridin-3-yl)acetamide
hstatements
Signalwort
Danger
Piktogramme
Skull and crossbones
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)