Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCC8FEB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-6-3-2-4-7(9(6)10)5-8(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
JZMWDWZVHXNEEF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
