Fortfahren mit
BDPH9BCC9042
Bide Pharmatech
1-(3,4-Dichlorophenyl)propan-1-amine
Synonym(e):
1-(3,4-dichlorophenyl)-1-propanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11N1Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.1
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H11Cl2N/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,9H,2,12H2,1H3
Inchi Key
VBWRNUHVGFPJRG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)