Fortfahren mit
BDPH9BCC9BC6
Bide Pharmatech
N2,N2-Dimethylpyridine-2,5-diamine
Synonym(e):
N~2~,N~2~-dimethyl-2,5-pyridinediamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H11N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.18
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10(2)7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,8H2,1-2H3
Inchi Key
OBOSXEWFRARQPU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N2,N2-Dimethylpyridine-2,5-diamine
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)