Merck
BDPH9BCCAE4E
Bide Pharmatech
3-Amino-2-fluorotoluene
Synonym(e):
2-fluoro-3-methylaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H8N1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCAE4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H8FN/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Inchi Key
WFZUBZAEFXETBF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Red - Brown
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)