Fortfahren mit
BDPH9BCCB11D
Bide Pharmatech
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate
Synonym(e):
ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.19
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-14-9(13)7-6-8-10-4-3-5-12(8)11-7/h3-6H,2H2,1H3
Inchi Key
HDHWFJFNCDMGJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)