Merck
BDPH9BCCB60F
Bide Pharmatech
tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)propan-2-ylcarbamate
Synonym(e):
tert-butyl 1-(4-bromophenyl)-1-methylethylcarbamate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCCB60F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H20O2N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.22
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCB60F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H20BrNO2/c1-13(2,3)18-12(17)16-14(4,5)10-6-8-11(15)9-7-10/h6-9H,1-5H3,(H,16,17)
Inchi Key
CKWJIFNNVRMXFW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)