Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C8H13BN2O3/c12-9(13)7-5-10-11(6-7)8-1-3-14-4-2-8/h5-6,8,12-13H,1-4H2
Inchi Key
WHGNHCWTWYXXJI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
hstatements
Signalwort
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?