Merck
BDPH9BCCBBDD
Bide Pharmatech
6-Bromo-4-methoxynicotinonitrile
Synonym(e):
6-bromo-4-methoxynicotinonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5O1N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.03
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCBBDD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O/c1-11-6-2-7(8)10-4-5(6)3-9/h2,4H,1H3
Inchi Key
FFOGAHRTCMCEDA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)