Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCBBF2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C17H12ClNO2/c1-19-9-13-11-4-2-3-5-14(11)21-15-7-6-10(18)8-12(15)16(13)17(19)20/h2-8H,9H2,1H3
Inchi Key
KXKUDCTZEMWVDQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
