Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCBDAB

Bide Pharmatech

5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile

Synonym(e):

5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C5H4N3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.56
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCBDAB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Inchi Code

1S/C5H4ClN3/c1-9-5(6)4(2-7)3-8-9/h3H,1H3

Inchi Key

ALYKYQFBPPPPMI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

White to orange powder or crystals



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen