Fortfahren mit
BDPH9BCCBF2B
Bide Pharmatech
1,3-Bis((1H-imidazol-1-yl)methyl)benzene
Synonym(e):
1,3-bis((1H-imidazol-1-yl)methyl)benzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H14N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.29
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H14N4/c1-2-13(9-17-6-4-15-11-17)8-14(3-1)10-18-7-5-16-12-18/h1-8,11-12H,9-10H2
Inchi Key
HGYFIFXDQPTNHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)