Merck
BDPH9BCCC040
Bide Pharmatech
(2,5-Difluoro-1,4-phenylene)diboronic acid
Synonym(e):
2,5-difluoro-1,4-phenylenediboronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6O4F2B2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.73
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCC040 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H6B2F2O4/c9-5-1-3(7(11)12)6(10)2-4(5)8(13)14/h1-2,11-14H
Inchi Key
CSOLBHLZNAGMMP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)