Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCC0BC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-10(4-6-12-8-10)9-3-2-5-11-7-9/h2-3,5,7,12H,4,6,8H2,1H3
Inchi Key
JXJNVJSWGSVGDP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

