Merck
BDPH9BCCC19D
Bide Pharmatech
1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
Synonym(e):
1,4-dibromo-2,5-dimethylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCCC19D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.96
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCC19D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H8Br2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Melting Point
72-74C
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)