Merck
BDPH9BCCC2CD
Bide Pharmatech
5-Methylnicotinamide
Synonym(e):
5-methylnicotinamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H8O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCC2CD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-5-2-6(7(8)10)4-9-3-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
Inchi Key
BCCUXBGEPLKSEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)