Merck
BDPH9BCCC4E8
Bide Pharmatech
5-Ethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Synonym(e):
5-ethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H8O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCC4E8 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-2-4-3-7-6(10)8-5(4)9/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,10)
Inchi Key
RHIULBJJKFDJPR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)