Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCC8B6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c13-11(14)9-3-1-8(2-4-9)10-5-6-12-7-10;/h1-4,10,12H,5-7H2,(H,13,14);1H
Inchi Key
UUGLTXUIHJWIBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
