Merck
BDPH9BCCC8E4
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Synonym(e):
methyl 4-amino-5-methyl-2-thiophenecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H9O2N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.22
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCC8E4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H9NO2S/c1-4-5(8)3-6(11-4)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
Inchi Key
ZTTXAKCLKGBDIR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)