Merck
BDPH9BCCC8EE
Bide Pharmatech
1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-ol
Synonym(e):
1-isopropyl-1H-pyrazol-4-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H10O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCC8EE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c1-5(2)8-4-6(9)3-7-8/h3-5,9H,1-2H3
Inchi Key
GTVJTOUCOLLRGC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)