Merck
BDPH9BCCC8FD
Bide Pharmatech
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole
Synonym(e):
1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrrole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H8N1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCC8FD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H8FN/c11-9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h1-8H
Inchi Key
YMAPGGZDHAHLGN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)