Merck
BDPH9BCCCDAC
Bide Pharmatech
2-(Pyrrolidin-3-ylmethyl)pyrazine
Synonym(e):
2-(3-pyrrolidinylmethyl)pyrazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H13N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.22
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCCDAC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H13N3/c1-2-10-6-8(1)5-9-7-11-3-4-12-9/h3-4,7-8,10H,1-2,5-6H2
Inchi Key
HLFSEGNEHMFVDL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)