Fortfahren mit
BDPH9BCCCE14
Bide Pharmatech
Spiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
Synonym(e):
spiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.18
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7(10)6-4-8(5-6)2-1-3-8/h6H,1-5H2,(H,9,10)
Inchi Key
FUQHLUSGMOSPRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)