Fortfahren mit
BDPH9BCCCE2E
Bide Pharmatech
4-Bromo-7-methylbenzo[c][1,2,5]thiadiazole
Synonym(e):
4-bromo-7-methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5N2Br1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.1
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c1-4-2-3-5(8)7-6(4)9-11-10-7/h2-3H,1H3
Inchi Key
MZFRKYXVQYNOFA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)