Fortfahren mit
BDPH9BCCCE4A
Bide Pharmatech
3-(Trifluoromethyl)phenyl acetate
Synonym(e):
3-(trifluoromethyl)phenyl acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H7O2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.15
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-6(13)14-8-4-2-3-7(5-8)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Inchi Key
CBAIJJMMUDSHOD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(Trifluoromethyl)phenyl acetate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)