Merck
BDPH9BCCCE71
Bide Pharmatech
4-Ethyl-1,1'-Biphenyl
Synonym(e):
4-ethyl-1,1'-biphenyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.27
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCCE71 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H14/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)13-6-4-3-5-7-13/h3-11H,2H2,1H3
Inchi Key
SRQOBNUBCLPPPH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)