Fortfahren mit
BDPH9BCCD439
Bide Pharmatech
3-(4-Aminophenyl)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine
Synonym(e):
3-(4-aminophenyl)-1,1,3-trimethyl-5-indanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H22N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.39
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C18H22N2/c1-17(2)11-18(3,12-4-6-13(19)7-5-12)16-10-14(20)8-9-15(16)17/h4-10H,11,19-20H2,1-3H3
Inchi Key
GDGWSSXWLLHGGV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%56
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)