Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCD64B

Bide Pharmatech

1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline

Synonym(e):

1-phenyl-3,4-dihydroisoquinoline

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C15H13N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.27
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCD64B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C15H13N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9H,10-11H2

Inchi Key

CTOQBSUYGFNMJX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Light-yellow to yellow liquid or solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen