Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCD786 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O2S/c6-5-3-4(1-2-8-5)11(7,9)10/h1-3H,(H2,7,9,10)
Inchi Key
HMULZMJXHFXUDR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
