Fortfahren mit
BDPH9BCCD8A7
Bide Pharmatech
3-Methyl-1,2,4-thiadiazole-5-carbohydrazide
Synonym(e):
3-methyl-1,2,4-thiadiazole-5-carbohydrazide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H6O1N4S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.18
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C4H6N4OS/c1-2-6-4(10-8-2)3(9)7-5/h5H2,1H3,(H,7,9)
Inchi Key
UJQISHJANPSPTN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)