Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCDBD2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-6-3-2-4-7(5-6)10-8(9)11/h2-5H,1H3,(H3,9,10,11)
Inchi Key
UVQVMNIYFXZXCI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
