Fortfahren mit
BDPH9BCCDBE4
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-((4-chloro-2-fluorobenzyl)oxy)pyridine
Synonym(e):
2-bromo-6-((4-chloro-2-fluorobenzyl)oxy)pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H8O1N1Cl1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.56
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H8BrClFNO/c13-11-2-1-3-12(16-11)17-7-8-4-5-9(14)6-10(8)15/h1-6H,7H2
Inchi Key
JCOBZUDDQNLDTA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)