Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCDD3D

Bide Pharmatech

2-(2-Chlorophenoxy)aniline

Synonym(e):

2-(2-chlorophenoxy)aniline

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C12H10O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.67
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCDD3D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Inchi Code

1S/C12H10ClNO/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H,14H2

Inchi Key

KSDCPEXSRBLIRA-UHFFFAOYSA-N



Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen