Fortfahren mit
BDPH9BCCDDB9
Bide Pharmatech
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)propan-1-ol
Synonym(e):
2-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-1-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H18O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-8(7-11)10-5-3-9(2)4-6-10/h8,11H,3-7H2,1-2H3
Inchi Key
NCRWIAUNUXORIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)