Merck
BDPH9BCCDDFA
Bide Pharmatech
Methyl 2-acetamidopropanoate
Synonym(e):
methyl 2-(acetylamino)propanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCDDFA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c1-4(6(9)10-3)7-5(2)8/h4H,1-3H3,(H,7,8)
Inchi Key
FQGVVDYNRHNTCK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)