Merck
BDPH9BCCDF4E
Bide Pharmatech
4,4'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(2-aminophenol)
Synonym(e):
4,4'-(9H-fluorene-9,9-diyl)bis(2-aminophenol)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCCDF4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C25H20O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.45
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCDF4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C25H20N2O2/c26-21-13-15(9-11-23(21)28)25(16-10-12-24(29)22(27)14-16)19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)25/h1-14,28-29H,26-27H2
Inchi Key
NLGOBIIKXFNGQR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to green to brown or gray powder to crystal
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)