Merck
BDPH9BCCE2FB
Bide Pharmatech
3-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
Synonym(e):
3-bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCCE2FB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4N1Cl1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.46
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE2FB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H4BrClFN/c7-5-3(8)1-2-4(10)6(5)9/h1-2H,10H2
Inchi Key
NNEAPESSFSAYBJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)