Merck
BDPH9BCCE6BD
Bide Pharmatech
5-Bromo-6-fluoroindoline
Synonym(e):
5-bromo-6-fluoroindoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7N1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.05
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE6BD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H7BrFN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)4-7(6)10/h3-4,11H,1-2H2
Inchi Key
VPAXVAXDAQLWIH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)