Merck
BDPH9BCCE70D
Bide Pharmatech
2,6-Dichloro-4-methoxybenzaldehyde
Synonym(e):
2,6-dichloro-4-methoxybenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H6O2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.04
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE70D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O2/c1-12-5-2-7(9)6(4-11)8(10)3-5/h2-4H,1H3
Inchi Key
VOYUCTPCAWSYTF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)