Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCE95D

Bide Pharmatech

Methyl 2-(4-aminopiperidin-1-yl)nicotinate

Synonym(e):

methyl 2-(4-aminopiperidin-1-yl)nicotinate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C12H17O2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.29
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE95D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C12H17N3O2/c1-17-12(16)10-3-2-6-14-11(10)15-7-4-9(13)5-8-15/h2-3,6,9H,4-5,7-8,13H2,1H3

Inchi Key

DCIGJNGAFKSMDE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen