Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCEB3A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H2BrCl2I/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
Inchi Key
ZKNRQIMIXPBAGW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
