Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCEB41 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H9FN2O4/c12-7-2-1-6(10(16)17)5-8(7)14-4-3-9(15)13-11(14)18/h1-2,5H,3-4H2,(H,16,17)(H,13,15,18)
Inchi Key
ZUHOMCKBEQHAJU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
