Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCEBB3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8O2/c1-10-8-4-2-3-7-5-6-11-9(7)8/h2-6H,1H3
Inchi Key
QPLLPLLBBSWRTM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light yellow liquid or solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
