Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCEBD2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8Br2O2/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-10)8(7)11/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
LSMBKCOPARGGCS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

