Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCEC41 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H12O4/c1-7-4-5-8(10(12)14-2)6-9(7)11(13)15-3/h4-6H,1-3H3
Inchi Key
MTDRWWFCMSDTBL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
94%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
