Merck
BDPH9BCCECB2
Bide Pharmatech
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-methoxyethoxy)propane
Synonym(e):
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-methoxyethoxy)propane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H8O2F6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.12
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCECB2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H8F6O2/c1-13-2-3-14-4(5(7,8)9)6(10,11)12/h4H,2-3H2,1H3
Inchi Key
PONHYHOAPDDBLR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)