Fortfahren mit
BDPH9BCCED9C
Bide Pharmatech
Naphthalen-2-yl(phenyl)methanol
Synonym(e):
2-naphthyl(phenyl)methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H14O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C17H14O/c18-17(14-7-2-1-3-8-14)16-11-10-13-6-4-5-9-15(13)12-16/h1-12,17-18H
Inchi Key
RVWPQZWRXDGDCG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or crystalline solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthalen-2-yl(phenyl)methanol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)