Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCEDEF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H10S2/c1-7-3-5-11-9(7)10-8(2)4-6-12-10/h3-6H,1-2H3
Inchi Key
JZAXSONNGUOWCS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
